AuftragsverfolgungKontakt
Container, with screw cap | Avantor
Container, with screw cap
2000 ml, 253 mm, Natur, 67,8 mm, Weiß, unscrewed
Artikelnr. DELT407001
Anbieter:   DELTALAB
Container, with screw cap
Artikelnr. DELT407001
Anbieter:  DELTALAB
Container, with screw cap
2000 ml, 253 mm, Natur, 67,8 mm, Weiß, unscrewed
Preis
184,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 43 ST
Product Details & Documents
Rectangular containers and caps made of HDPE, ideal for 24 hour urine collection and other liquid samples.
  • Translucent and moulded graduation in 50 ml increments up to 2 L
  • Ergonomically designed for single-handed use with a lateral tap of 66 mm length
Models with white cap, have pharmaceutical grade liner, which eliminates the need of a plug, allows a better handling and provides a leakproof closure.
Lieferumfang: Individually wrapped models are supplied capped.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Spezifikationen
  • Ausführung:
    unscrewed
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Höhe:
    253 mm
  • Seq:
    01
  • Verschluss-Farbe:
    Weiß
  • Hals I-Ø:
    67,8 mm