Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SAX
Kartusche, SAX, 40 - 60 µm, 3 ml, 200 mg
Artikelnr. HYPE60108-419
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SAX
Artikelnr. HYPE60108-419
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Strong anion exchange sorbent for extraction of weak acids.
- Extracts negatively charged compounds from both aqueous and non-aqueous solutions
- Ideally suited for the extraction of weak acids, e.g. carboxylic acids
- Amine group masks the effect of the carbon chain of the functional group
- Selectivity can be tuned by selection of buffer
Spezifikationen
- Säulenform:Kartusche
- Partikelgröße:40 - 60 µm
- Kapazität:3 ml
- Seq:03
- Bettgewicht:200 mg
- Phase:SAX
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.