AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Kartusche, SCX, 40 - 60 µm, 6 ml, 1000 mg
Artikelnr. HYPE60108-433
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Artikelnr. HYPE60108-433
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ SCX
Kartusche, SCX, 40 - 60 µm, 6 ml, 1000 mg
Preis
241,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 ST
Product Details & Documents
A strong cation exchange sorbent for extraction of charged basic compounds.
  • Benzene ring provides potential for nonpolar interactions
  • Low pKa value sorbent
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Kartusche
  • Partikelgröße:
    40 - 60 µm
  • Kapazität:
    6 ml
  • Seq:
    06
  • Bettgewicht:
    1000 mg
  • Phase:
    SCX