pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
12,45, ±0,05, 25 °C, 500 mL
Supplier: Hach
Jump to:
Product Details & Documents
Puffer rückverfolgbar auf IUPAC/NIST pH-Skala.
- Für die Kalibrierung von pH-Messgeräten
- Genauigkeit bei 25 °C: ±0,010 oder ±0,05 (pH 12,45)
Jeder Standard wird in einer luftdichten Verpackung geliefert, die eine sichere Lagerung gewährleistet. Der Nennwert des pH-Standards ist bis zur ersten Öffnung garantiert, der zertifizierte Wert ist für zwei Jahre ab dem Ausstellungsdatum des Zertifikats garantiert.
:
:
:
:
:
:
Specifications
Specifications
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- pH Genauigkeit:±0,05
- pH-Wert:12,45