pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
10,012, ±0,010, 25 °C, 500 mL
: Hach
Puffer rückverfolgbar auf IUPAC/NIST pH-Skala.
- Für die Kalibrierung von pH-Messgeräten
- Genauigkeit bei 25 °C: ±0,010 oder ±0,05 (pH 12,45)
Jeder Standard wird in einer luftdichten Verpackung geliefert, die eine sichere Lagerung gewährleistet. Der Nennwert des pH-Standards ist bis zur ersten Öffnung garantiert, der zertifizierte Wert ist für zwei Jahre ab dem Ausstellungsdatum des Zertifikats garantiert.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- pH Genauigkeit:±0,010
- pH-Wert:10,012