AuftragsverfolgungKontakt
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert | Avantor
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
6,865, ±0,010, 25 °C, 500 mL
Artikelnr. 665-0396
Anbieter:   Hach
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
Artikelnr. 665-0396
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
6,865, ±0,010, 25 °C, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
62,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Puffer rückverfolgbar auf IUPAC/NIST pH-Skala.
  • Für die Kalibrierung von pH-Messgeräten
  • Genauigkeit bei 25 °C: ±0,010 oder ±0,05 (pH 12,45)
Jeder Standard wird in einer luftdichten Verpackung geliefert, die eine sichere Lagerung gewährleistet. Der Nennwert des pH-Standards ist bis zur ersten Öffnung garantiert, der zertifizierte Wert ist für zwei Jahre ab dem Ausstellungsdatum des Zertifikats garantiert.
 :
 :
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0,010
  • pH-Wert:
    6,865
Spezifikationen