AuftragsverfolgungKontakt
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
4,005, ±0,010, 25 °C, 500 mL
Catalog # 665-0395
Supplier:   Hach
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
Catalog # 665-0395
Supplier:  Hach
CAS Number:  
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
pH-Standardlösungen, IUPAC, zertifiziert
4,005, ±0,010, 25 °C, 500 mL
CAS Number:  
Price
62,00 €
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Puffer rückverfolgbar auf IUPAC/NIST pH-Skala.
  • Für die Kalibrierung von pH-Messgeräten
  • Genauigkeit bei 25 °C: ±0,010 oder ±0,05 (pH 12,45)
Jeder Standard wird in einer luftdichten Verpackung geliefert, die eine sichere Lagerung gewährleistet. Der Nennwert des pH-Standards ist bis zur ersten Öffnung garantiert, der zertifizierte Wert ist für zwei Jahre ab dem Ausstellungsdatum des Zertifikats garantiert.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
Specifications
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0,010
  • pH-Wert:
    4,005