Objectives
LD A-Plan-achromatisch, Ph2, numerische Apertur von 0,5, Arbeitsabstand 2,0 mm bei Deckglas 1,0, 40×
Artikelnr. ZEIS4412519915000
Anbieter: ZEISS
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Vergrößerung:40×
- Bezeichnung:LD A-Plan-achromatisch, Ph2, numerische Apertur von 0,5, Arbeitsabstand 2,0 mm bei Deckglas 1,0
- Seq:14