AuftragsverfolgungKontakt
Adapters with external thread
Adapter N with 0,7 mm O.Ø Pt/lr capillary nipple
Artikelnr. PERCB0507949
Anbieter:   PerkinElmer
Adapters with external thread
Artikelnr. PERCB0507949
Anbieter:  PerkinElmer
Adapters with external thread
Adapter N with 0,7 mm O.Ø Pt/lr capillary nipple
Preis
142,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Adapters with external screw thread (6,4 mm) for FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 or FIAS-400 flow injection system.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Adapter N with 0,7 mm O.Ø Pt/lr capillary nipple
  • Seq:
    04