AuftragsverfolgungKontakt
Durchflussküvetten | Avantor
Durchflussküvetten
Quarz SUPRASIL Küvette (Ø 2 mm Öffnung), 15 mm, 30 µl, 10 mm
Artikelnr. PERCB0631090
Anbieter:   PerkinElmer
Durchflussküvetten
Artikelnr. PERCB0631090
Anbieter:  PerkinElmer
Durchflussküvetten
Quarz SUPRASIL Küvette (Ø 2 mm Öffnung), 15 mm, 30 µl, 10 mm
Preis
541,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Durchflussküvetten werden zum Messen von Proben mit kontinuierlichem Durchfluss oder mit Sippern verwendet, bei denen einzelne Proben in die Küvette hineingesaugt werden.
  • Äußere Abmessung: 35×12,5×12,5 mm für Quarz SUPRASIL-Küvette mit 1 und 10 mm Strahlengang
  • Äußere Abmessung: 45×12,5×52,5 mm für Quarz SUPRASIL-Küvette mit 50 mm Strahlengang
  • Jede Packung enthält eine Küvette mit zwei klaren Fenstern
Kompakte Küvetten mit zwei Schraubverbindungen, M6×1 und 500 mm Länge FEP-Schlauch mit 1,9 mm A.Ø. und 1,1 mm I.Ø.
Spezifikationen
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Volumen:
    30 µl
  • Bezeichnung:
    Quarz SUPRASIL Küvette (Ø 2 mm Öffnung)
  • Seq:
    03
  • Spitzenhöhe:
    15 mm