Spectroscopy cuvettes
Cuvettes with PTFE lid, Mikro, 3,2 mm, 700 µl, 10 mm, Quarz (Suprasil®)
Artikelnr. PERCB0631071
Anbieter: PerkinElmer
Springe zu:
Product Details & Documents
These high quality cuvettes allows you to make full use of the accuracy and sensitivity of your optical instrument.
- High transmission
- Accurate pathlength
- Windows are fused to the bodies to avoid any deformation
Spezifikationen
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Mikro
- Volumen:700 µl
- Fenstermaterial:Quarz (Suprasil®)
- Bezeichnung:Cuvettes with PTFE lid
- Bodenstärke:3,2 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



