AuftragsverfolgungKontakt
Spectroscopy cuvettes | Avantor
Spectroscopy cuvettes
Cuvettes with PTFE lid, Mikro, 3,2 mm, 700 µl, 10 mm, Optisches Glas
Artikelnr. PERCB0631070
Anbieter:   PerkinElmer
Spectroscopy cuvettes
Artikelnr. PERCB0631070
Anbieter:  PerkinElmer
Spectroscopy cuvettes
Cuvettes with PTFE lid, Mikro, 3,2 mm, 700 µl, 10 mm, Optisches Glas
Preis
193,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
These high quality cuvettes allows you to make full use of the accuracy and sensitivity of your optical instrument.
  • High transmission
  • Accurate pathlength
  • Windows are fused to the bodies to avoid any deformation
Spezifikationen
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Typ:
    Mikro
  • Volumen:
    700 µl
  • Fenstermaterial:
    Optisches Glas
  • Bezeichnung:
    Cuvettes with PTFE lid
  • Bodenstärke:
    3,2 mm