AuftragsverfolgungKontakt
Microsampling tools | Avantor
Microsampling tools
Dissecting forceps
Artikelnr. PERCN9302610
Anbieter:   PerkinElmer
Microsampling tools
Artikelnr. PERCN9302610
Anbieter:  PerkinElmer
Microsampling tools
Dissecting forceps
Preis
45,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This microsampling tool kit is suitable for FTIR microscopy.
Lieferumfang: Microsampling tool kit includes dissecting forceps, roller knife, straight micro probe, aluminum probe handle, pin vise.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Dissecting forceps
  • Seq:
    02