AuftragsverfolgungKontakt
Viscosity reference standards | Avantor
Viscosity reference standards
Nominal viscosity: 930 cSt at 40 °C and 82 cSt at 100 °C, 500 ml, Hydrocarbons, 1
Artikelnr. PERCN5316005
Anbieter:   PerkinElmer
Viscosity reference standards
Artikelnr. PERCN5316005
Anbieter:  PerkinElmer
CAS Nummer:  
Viscosity reference standards
Viscosity reference standards
Nominal viscosity: 930 cSt at 40 °C and 82 cSt at 100 °C, 500 ml, Hydrocarbons, 1
CAS Nummer:  
Preis
169,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Nominal viscosity: 930 cSt at 40 °C and 82 cSt at 100 °C, 500 ml
  • Typ:
    Hydrocarbons
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.