AuftragsverfolgungKontakt
Viscosity reference standards | Avantor
Viscosity reference standards
Nominal viscosity: 30 cSt at 40 °C and 5,3 cSt at 100 °C, 500 ml, Hydrocarbons, 1
Artikelnr. PERCN5316002
Anbieter:   PerkinElmer
Viscosity reference standards
Artikelnr. PERCN5316002
Anbieter:  PerkinElmer
CAS Nummer:  
Viscosity reference standards
Viscosity reference standards
Nominal viscosity: 30 cSt at 40 °C and 5,3 cSt at 100 °C, 500 ml, Hydrocarbons, 1
CAS Nummer:  
Preis
169,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Nominal viscosity: 30 cSt at 40 °C and 5,3 cSt at 100 °C, 500 ml
  • Typ:
    Hydrocarbons
Spezifikationen