AuftragsverfolgungKontakt
Rectangular spacers for SpectrumGX | Avantor
Rectangular spacers for SpectrumGX
Assorted spacers for semi-demountable cell, includes two each of thickness 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 mm spacers, SpectrumGX
Artikelnr. PERCL1270421
Anbieter:   PerkinElmer
Rectangular spacers for SpectrumGX
Artikelnr. PERCL1270421
Anbieter:  PerkinElmer
Rectangular spacers for SpectrumGX
Assorted spacers for semi-demountable cell, includes two each of thickness 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 mm spacers, SpectrumGX
Preis
270,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PTFE spacers can be used for the analysis of less viscous samples.
Spezifikationen
  • Für:
    SpectrumGX
  • Bezeichnung:
    Assorted spacers for semi-demountable cell, includes two each of thickness 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 mm spacers
  • Seq:
    07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.