AuftragsverfolgungKontakt
Rectangular spacers for SpectrumGX | Avantor
Rectangular spacers for SpectrumGX
Spacers, PTFE, rectangular, 0,1 mm thickness for semi-demountable cell, SpectrumGX
Artikelnr. PERCL1270404
Anbieter:   PerkinElmer
Rectangular spacers for SpectrumGX
Artikelnr. PERCL1270404
Anbieter:  PerkinElmer
Rectangular spacers for SpectrumGX
Spacers, PTFE, rectangular, 0,1 mm thickness for semi-demountable cell, SpectrumGX
Preis
723,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PTFE spacers can be used for the analysis of less viscous samples.
Spezifikationen
  • Für:
    SpectrumGX
  • Bezeichnung:
    Spacers, PTFE, rectangular, 0,1 mm thickness for semi-demountable cell