AuftragsverfolgungKontakt
Rectangular spacers for SpectrumGX | Avantor
Rectangular spacers for SpectrumGX
Spacers, lead, rectangular, 0,025 mm thickness for semi-demountable cell, SpectrumGX
Artikelnr. PERCL1270301
Anbieter:   PerkinElmer
Rectangular spacers for SpectrumGX
Artikelnr. PERCL1270301
Anbieter:  PerkinElmer
Rectangular spacers for SpectrumGX
Spacers, lead, rectangular, 0,025 mm thickness for semi-demountable cell, SpectrumGX
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PTFE spacers can be used for the analysis of less viscous samples.
Spezifikationen
  • Für:
    SpectrumGX
  • Bezeichnung:
    Spacers, lead, rectangular, 0,025 mm thickness for semi-demountable cell
  • Seq:
    01