AuftragsverfolgungKontakt
Microsampling tools | Avantor
Microsampling tools
Microsampling tool kit
Artikelnr. PERCN1870151
Anbieter:   PerkinElmer
Microsampling tools
Artikelnr. PERCN1870151
Anbieter:  PerkinElmer
Microsampling tools
Microsampling tool kit
Preis
737,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This microsampling tool kit is suitable for FTIR microscopy.
Delivery information: Microsampling tool kit includes dissecting forceps, roller knife, straight micro probe, aluminum probe handle, pin vise.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Microsampling tool kit
  • Seq:
    01