AuftragsverfolgungKontakt
Objectives
Objectives
A-Plan-achromatisch, Ph1, M27, N.A. von 0,25, WD von 4,5 mm, 10×
Artikelnr. ZEIS4210419910000
Anbieter:   ZEISS
Objectives
Artikelnr. ZEIS4210419910000
Anbieter:  ZEISS
Objectives
Objectives
A-Plan-achromatisch, Ph1, M27, N.A. von 0,25, WD von 4,5 mm, 10×
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    10×
  • Bezeichnung:
    A-Plan-achromatisch, Ph1, M27, N.A. von 0,25, WD von 4,5 mm
  • Seq:
    06