AuftragsverfolgungKontakt
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
SensoDirect 150, Set pH/Oxi, mit pH-Elektrode, Sauerstoffsensor und Temperaturfühler
Artikelnr. LOVI724220
Anbieter:   Lovibond
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Artikelnr. LOVI724220
Anbieter:  Lovibond
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
Multi-parameter meter (pH/conductivity/oxygen), handheld, SensoDirect 150
SensoDirect 150, Set pH/Oxi, mit pH-Elektrode, Sauerstoffsensor und Temperaturfühler
Preis
777,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The SensoDirect 150 is designed for multi purpose operation and measures pH/Redox, dissolved oxygen and conductivity/TDS.
  • Data logger function, results can be downloaded to a PC for further analysis
  • Automatic calibration + buffer recognition
  • Large LCD display, intuitive user interface, HOLD function
  • Flip out stand for bench top use
  • Rugged protective casing for field use and built-in electrode holder for safe storage
Typical applications include: Drinking water, cooling/boiler water, waste water, pool water, surface water, water treatment companies, industrial and governmental laboratories.
 : Supplied with batteries, pH electrode, temperature probe, pH buffer set 4,00 / 7,00, instruction manual, guarantee sheet and sturdy case.
The pH / Con set additionally includes a conductivity probe.
The pH / Oxi set additionally includes an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
The pH / Con / Oxi set additionally includes a conductivity probe, an oxygen sensor, electrolyte, and membrane heads.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    SensoDirect 150, Set pH/Oxi, mit pH-Elektrode, Sauerstoffsensor und Temperaturfühler
  • Seq:
    03
  • Auflösung der Leitfähigkeit:
    0,1 µS (0–200,0 µS)
    0,001 mS (0,2–2,000 mS)
    0,01 mS (2–20,00 mS)
    0,1 mS (20–200,00 mS)
  • DO Genauigkeit:
    ±0,4 mg/l; ± 0,7 %
  • Sauerstoff - Sättigung:
    0 - 100,0 %
  • DO Konzentration:
    0 - 20,0 mg/L
  • TDS - Auflösung:
    0,1 ppm (0–132 ppm)
    1 ppm (132–1.320 ppm)
    10 ppm (1.320–13.200 ppm)
    100 ppm (13.200–132.000 ppm)
  • Leitfähigkeitsbereich:
    0–200,0 µS
    0,2–2,000 mS
    2–20,00 mS
    20–200,00 mS
  • TDS - Bereich:
    0–132 ppm
    132–1.320 ppm
    1.320–13.200 ppm
    13.200–132.000 ppm
  • Temperatur - Kompensation:
    pH: automatisch/manuell (0 bis +100 °C)
  • mV - Bereich:
    ±1999
  • mV - Genauigkeit:
    ±0,5 % + 2 Stellen
  • Datenprotokollierung - Logfunktion:
    Automatic or manual
  • Sauerstoff - Auflösung:
    0,1 % / 0,1 mg/L
  • Ausgänge:
    RS232
  • Temperaturgenauigkeit:
    ± 0,8 °C
  • Temperaturauflösung:
    0,1 °C
  • Gewicht:
    0,39 kg (without protective covering)
  • pH - Genauigkeit:
    ±0,02 + 2 Stellen
  • pH - Bereich:
    0...14
  • TDS - Genauigkeit:
    ±2,0 % + 1 Stelle
  • Referenztemperatur Leitfähigkeit:
    0 - 60 °C
  • Cat. No.:
    LOVI724220
  • Modell:
    SensoDirect 150
  • Genauigkeit der Leitfähigkeit:
    ± 2 % F.S. + 1 digit
  • Kapazität Datenprotokollierung:
    16000 Datensätze
  • B×T×H:
    76×38×203 mm
  • pH - Auflösung:
    0,01
  • mV - Auflösung:
    1
  • Stromversorgung:
    4× AA-Batterien (1,5 V, UM3 Batterien oder 9-V-DC-Adapter)
  • pH - Kalibrierung:
    3-Punkt-Kalibrierung; pH 7, pH 4 und pH 10
  • Temperaturbereich:
    0...+60 °C
  • Display:
    Großes LCD-Display mit Kontrasteinstellung
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI724470
    Ersatzelektrolyt für Sauerstoffsensor
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mL - 19,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI724540
    Netzgerät, AC220/230 V
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 34,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI724460
    Ersatzmembran für Sauerstoffsensor
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 32,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI725050
    Koffer mit Schaumstoff
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 56,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI724420
    Temperaturfühler PT1000, mit ca. 1,5-m-Kabel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 47,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI724410
    Sauerstoffsensor, mit ca. 4-m-Kabel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 187,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI724400
    Leitfähigkeitssensor (Con/TDS), mit ca. 1,2-m-Kabel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 76,60 €