ContactUsLinkComponent
Der mikroprozessorgesteuerte Rampenregler PR 5 SR ist eine komplexe Zeit-/Temperatursteuerung für die Präzisions-Heizplatten. Durch Drücken der Start-Taste wird ein Programmsatz abgearbeitet. Es können max. bis zu 5 Rampen (1 Rampe besteht aus Rampen 1 * 1 ST
Artikelnr. GESTPR5SR
Lieferant:  GESTIGKEIT HARRY
Der mikroprozessorgesteuerte Rampenregler PR 5 SR ist eine komplexe Zeit-/Temperatursteuerung für die Präzisions-Heizplatten. Durch Drücken der Start-Taste wird ein Programmsatz abgearbeitet. Es können max. bis zu 5 Rampen (1 Rampe besteht aus Rampen 1 * 1 ST
Artikelnr. GESTPR5SR
Lieferant:  GESTIGKEIT HARRY
Frequently Bought Together