Blindmuttern
Passt auf Anschlussgröße 11/2" NPT
COWIPC702.150
: COWIE
PTFE, weiss.
- Chemisch inert
- Reduziert die Kontamination und vereinfacht die Reinigung
- kratzfest
NPT-Blindmuttern/-stopfen werden verwendet, um ungenutzte Anschlüsse abzudichten. Zur Montage einfach die NPT-Blindmutter in einen entsprechenden NPT-Anschluss des Reaktordeckels schrauben.
- Bezeichnung:Passt auf Anschlussgröße 11/2" NPT
- Seq:05