AuftragsverfolgungKontakt
Rod baffles | Avantor
Rod baffles
Rod baffles, 20×15×200 mm, 12 mm, 200 mm, 400 mm
Artikelnr. COWIPC708.012.200
Anbieter:   COWIE
Rod baffles
Artikelnr. COWIPC708.012.200
Anbieter:  COWIE
Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 20×15×200 mm, 12 mm, 200 mm, 400 mm
Preis
123,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rod baffles featuring a stainless steel core fully encapsulated in PTFE.
  • Used to increase agitation and to promote thorough mixing
  • Chemical resistant and non-contaminating
  • For assembly with corresponding compression fitting
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Rod baffles, 20×15×200 mm
  • Länge:
    400 mm
  • Seq:
    05
  • Schaft - Ø:
    12 mm
  • Schaft-Länge:
    200 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.