AuftragsverfolgungKontakt
Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 16×12×150 mm, 8 mm, 250 mm, 400 mm
Artikelnr. COWIPC708.008.250
Anbieter:   COWIE
Rod baffles
Artikelnr. COWIPC708.008.250
Anbieter:  COWIE
Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 16×12×150 mm, 8 mm, 250 mm, 400 mm
Preis
96,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rod baffles featuring a stainless steel core fully encapsulated in PTFE.
  • Used to increase agitation and to promote thorough mixing
  • Chemical resistant and non-contaminating
  • For assembly with corresponding compression fitting
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Rod baffles, 16×12×150 mm
  • Länge:
    400 mm
  • Seq:
    03
  • Schaft - Ø:
    8 mm
  • Schaft-Länge:
    250 mm