AuftragsverfolgungKontakt
Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 20×15×200 mm, 12 mm, 250 mm, 450 mm
Catalog # COWIPC708.012.250
Supplier:   COWIE
Rod baffles
Catalog # COWIPC708.012.250
Supplier:  COWIE
Rod baffles
Rod baffles
Rod baffles, 20×15×200 mm, 12 mm, 250 mm, 450 mm
Price
125,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rod baffles featuring a stainless steel core fully encapsulated in PTFE.
  • Used to increase agitation and to promote thorough mixing
  • Chemical resistant and non-contaminating
  • For assembly with corresponding compression fitting
Specifications
  • Bezeichnung:
    Rod baffles, 20×15×200 mm
  • Länge:
    450 mm
  • Seq:
    06
  • Schaft - Ø:
    12 mm
  • Schaft-Länge:
    250 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.