AuftragsverfolgungKontakt
Standard valves
Standard valves
5 mm, 11 mm
Artikelnr. COWI016.705.2
Anbieter:   COWIE
Standard valves
Artikelnr. COWI016.705.2
Anbieter:  COWIE
Standard valves
Standard valves
5 mm, 11 mm
Preis
56,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard valves made of PTFE.
  • Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
  • Valves may be sterlised at 135 °C
  • Very good chemical resistance
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    5 mm
  • Seq:
    13
  • Für Schlauch A-Ø:
    11 mm