Blindmuttern
Passt auf Anschlussgröße 1/4" NPT
Catalog # COWIPC702.025
Supplier: COWIE
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, weiss.
- Chemisch inert
- Reduziert die Kontamination und vereinfacht die Reinigung
- kratzfest
NPT-Blindmuttern/-stopfen werden verwendet, um ungenutzte Anschlüsse abzudichten. Zur Montage einfach die NPT-Blindmutter in einen entsprechenden NPT-Anschluss des Reaktordeckels schrauben.
Specifications
- Bezeichnung:Passt auf Anschlussgröße 1/4" NPT
- Seq:01