Blindmuttern
Passt auf Anschlussgröße 3/4" NPT
Artikelnr. COWIPC702.075
Anbieter: COWIE
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, weiss.
- Chemisch inert
- Reduziert die Kontamination und vereinfacht die Reinigung
- kratzfest
NPT-Blindmuttern/-stopfen werden verwendet, um ungenutzte Anschlüsse abzudichten. Zur Montage einfach die NPT-Blindmutter in einen entsprechenden NPT-Anschluss des Reaktordeckels schrauben.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Passt auf Anschlussgröße 3/4" NPT
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.