AuftragsverfolgungKontakt
Rührflügel
Rührflügel
Paddle, PTFE/PEEK, shaft Ø 8 mm, 80×24×4 mm, wrench 15 mm
Artikelnr. BOHLC446-08
Anbieter:   Bohlender
Rührflügel
Artikelnr. BOHLC446-08
Anbieter:  Bohlender
Rührflügel
Rührflügel
Paddle, PTFE/PEEK, shaft Ø 8 mm, 80×24×4 mm, wrench 15 mm
Preis
79,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rührflügel aus PTFE, mit einem Satz Klemmschrauben aus einer PTFE/PEEK-Verbindung.
  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Erzeugt eine axiale Strömung
Mittels Klemmschrauben können die Blätter fest auf Rührwellen fixiert werden. Zum leichten Aufbau wird ein Gabelschlüssel mitgeliefert.
Certifications:
Delivery information:
Spezifikationen
  • Typ:
    Paddle, PTFE/PEEK, shaft Ø 8 mm, 80×24×4 mm, wrench 15 mm
  • Seq:
    10