Spatulas
180 mm, 20 mm, Weiß
Artikelnr. COWI043.180
Anbieter: COWIE
Springe zu:
Product Details & Documents
Double-ended spatula/scraper combination made of PTFE, with fine chamfered ends.
Dokumente
COWI043.240_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Länge:180 mm
- Klingenbreite:20 mm