ESD-Stab mit langem Griff, Stat-Rite®
ESD-Reinigungsstäbchen, mit Mikrospitzen, 66.1 mm
Artikelnr. 115-1901
Anbieter: Texwipe
Springe zu:
Product Details & Documents
Dieser ESD-sichere Stick mit Mikrospitzen ist ein doppelseitiges Werkzeug zum Reinigen und Vorbereiten.
- Kontrolliert ESD ohne den Einsatz von Kohlenstoffen und ionischen Antistatika
- Hergestellt aus Stat-Rite®, einem inhärent dissipativen Polymer
Entwickelt für den Einsatz an ESD-sicheren Arbeitsplätzen.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution: *Die Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Spezifikationen
- Bezeichnung:ESD-Reinigungsstäbchen, mit Mikrospitzen
- Länge:66.1 mm
- Seq:2
- Cat. No.:115-1901
- Griffbreite:2,4 mm
- Stiellänge:56,5 mm
- Kopfbreite:1 mm