AuftragsverfolgungKontakt
Eimer | Avantor
Eimer
Natur, 10,5 L, 286 mm, 283 mm
Artikelnr. HUEN941100
Anbieter:   hünersdorff GmbH
Eimer
Artikelnr. HUEN941100
Anbieter:  hünersdorff GmbH
Eimer
Eimer
Natur, 10,5 L, 286 mm, 283 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, durchscheinend.
  • Eimer mit Ausguss für sichere Handhabung
  • Geprägte Skala und Kunststoffgriff
  • Lebensmittelecht
Für Anwendungen in der Industrie und in Laboren.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    10,5 L
  • Farbe:
    Natur
  • Höhe:
    283 mm
  • Seq:
    01
  • Ø:
    286 mm