Aräometer
Aräometer, 0,900 − 1,000 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Artikelnr. NEUB3910-09
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Springe zu:
Product Details & Documents
Beide Hydrometer (Aerometer) sind für die Dichtebestimmung nach dem Archimedischen Prinzip konzipiert.
Zertifizierung: DIN 12791
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Aräometer
- Länge:245 mm
- Teilung:0,002 g/ml
- Messbereich:0,900 − 1,000 g/ml