AuftragsverfolgungKontakt
Aräometer | Avantor
Aräometer
Aräometer, 0,800 − 0,900 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Artikelnr. NEUB3910-08
Aräometer
Artikelnr. NEUB3910-08
Aräometer
Aräometer, 0,800 − 0,900 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Preis
74,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Beide Hydrometer (Aerometer) sind für die Dichtebestimmung nach dem Archimedischen Prinzip konzipiert.
Certifications: DIN 12791
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Aräometer
  • Länge:
    245 mm
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Messbereich:
    0,800 − 0,900 g/ml