AuftragsverfolgungKontakt
Filterplatten, DURAN®
5, 25 mm, 3,4 mm
Artikelnr. SCOT251525508
Anbieter:   DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Artikelnr. SCOT251525508
Anbieter:  DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
5, 25 mm, 3,4 mm
Preis
238,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
  • Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Spezifikationen
  • Ø:
    25 mm
  • Porosität:
    5
  • Seq:
    89
  • Stärke:
    3,4 mm