AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, Silikon
Schläuche, Silikon
9,00 mm, 2,00 mm, 13,00 mm, Durchscheinend
Artikelnr. DENE3100913
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Schläuche, Silikon
Artikelnr. DENE3100913
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Schläuche, Silikon
Schläuche, Silikon
9,00 mm, 2,00 mm, 13,00 mm, Durchscheinend
Preis
351,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 m
Product Details & Documents
Silicone, translucent.
  • Good chemical resistance
For laboratory application.
Temperature resistance: -60 to +200 °C
Hardness (Shore durometer A): 60
Certifications: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP -Europ. Pharmacopoeia, Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    13,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    9,00 mm
  • Wandstärke:
    2,00 mm
  • Farbe:
    Durchscheinend