Sicherheitskörbe
Korb mit Griff, PP, rot, 430×310×220 mm
Artikelnr. SEMA4954
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Antistatisch
- Platzsparend, stapelbar
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Die antistatischen Sicherheitskörbe mit perforierten Wänden und Boden werden mit klappbaren Halterungen und vertikaler Arretierung geliefert.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Korb mit Griff, PP, rot
- Seq:04
- B×T×H:430×310×220 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.