AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen | Avantor
Probenröhrchen
75 mm, 12 mm, Universal, max. 4000×g
Artikelnr. 212-0294
Anbieter:   Brand
Probenröhrchen
Artikelnr. 212-0294
Anbieter:  Brand
Probenröhrchen
Probenröhrchen
75 mm, 12 mm, Universal, max. 4000×g
Preis
165,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4.000 ST
Product Details & Documents
PS, crystal clear.
  • Robust
Universal tubes for a wide range of applications.
Bestellinformation: Fitting stoppers must be ordered separately.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    12 mm
  • Typ:
    Universal, max. 4000×g
  • Länge:
    75 mm
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 212-1742
    Griffstopfen, LDPE, für Ø 16 mm Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST - 29,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 212-1743
    Griffstopfen, LDPE, für Ø 12 mm Röhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST - 28,80 €