AuftragsverfolgungKontakt
Objectives
EC-Epiplan-achromatisch, M27, numerische Apertur von 0,8, Arbeitsabstand 1,0 mm, 100×
  ZEIS4220909901000
 :   ZEISS
Objectives
  ZEIS4220909901000
 :  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-Epiplan-achromatisch, M27, numerische Apertur von 0,8, Arbeitsabstand 1,0 mm, 100×
1 * 1 ST
  • Vergrößerung:
    100×
  • Bezeichnung:
    EC-Epiplan-achromatisch, M27, numerische Apertur von 0,8, Arbeitsabstand 1,0 mm
  • Seq:
    28