Polypropylene closures, Corning®
Closure for culture tubes and flasks, 25 mm, Natur
Anbieter: Corning
Springe zu:
Product Details & Documents
These Corning® polypropylene closures are designed for culture tubes and flasks.
- Internal drip ring minimizes contamination
- Autoclavable at 121 °C
Closure offers two positions: open for gas exchange or closed for humidified environment.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Für Röhrchen:25 mm
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Closure for culture tubes and flasks
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.