AuftragsverfolgungKontakt
Lockout-Tafeln | Avantor
Lockout-Tafeln
Lockout-Station für 10 Schlösser, Gelb, 342×342 mm
Artikelnr. 238-0192
Anbieter:   Brady
Lockout-Tafeln
Artikelnr. 238-0192
Anbieter:  Brady
Lockout-Tafeln
Lockout-Tafeln
Lockout-Station für 10 Schlösser, Gelb, 342×342 mm
Preis
263,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In diesen Lockout-Stationen kann man Anhänger, Vorhängeschlösser und Blockierbügel für 5, 10, 26 oder 36 Personen unterbringen.
  • Beste Sichtbarkeit dank der gelben Farbe
  • Zur Wandmontage
Bitte beachten: Anhänger, Vorhängeschlösser und Blockierbügel sind nicht enthalten.
Spezifikationen
  • Typ:
    Lockout-Station für 10 Schlösser
  • Farbe:
    Gelb
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    342×342 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.