Replacement needles
Replacement needle, 25, 50 mm, Bevelled
Artikelnr. HEWL5190-1496
Anbieter: Agilent
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Gauge:25
- Spitzentyp:Bevelled
- Bezeichnung:Replacement needle
- Länge:50 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.