AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for glove boxes, Protector® | Avantor
Accessories for glove boxes, Protector®
Base stand, mobile, with adjustable height (83,8 - 101,6 cm) and PU casters, 1524×1016×838 mm
Artikelnr. 135-1098
Anbieter:   LABCONCO
Accessories for glove boxes, Protector®
Artikelnr. 135-1098
Anbieter:  LABCONCO
Accessories for glove boxes, Protector®
Accessories for glove boxes, Protector®
Base stand, mobile, with adjustable height (83,8 - 101,6 cm) and PU casters, 1524×1016×838 mm
Preis
4 520,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Base stand, mobile, with adjustable height (83,8 - 101,6 cm) and PU casters, 1524×1016×838 mm
  • Seq:
    11