Capillary tubes
Capillary Tubes, 75 mm, 1,75 mm, 82,5 µl
Artikelnr. MARI2951303
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Glass, clear.
- Na-heparinized (coated)
Capillaries, Na-heparinized (coated)
For blood gas analysis.
Spezifikationen
- Ø:1,75 mm
- Volumen:82,5 µl
- Bezeichnung:Capillary Tubes
- Länge:75 mm
- Cat. No.:MARI2951303
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MARI2960414Verschlusskappe für Blutgaskapillarröhrchen mit Ø 1,75 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 500 ST