Auffangbehälter
Collecting tray, PEDH material, Weiß, Nicht leitfähig, ohne Sockeleinsatz, 340×465×210 mm, 290×385×200 mm
Artikelnr. SCTV117984
Anbieter: S.C.A.T.
Springe zu:
Product Details & Documents
HDPE, weiß oder schwarz (elektrisch leitfähig). Für eine Vielzahl von Verwendungen.
- In elektrisch leitfähiger Ausführung verfübar
- Auch mit Sockeleinsatz erhältlich, der Kanister steht immer trocken
- Antistatikmatte und Erdungskabel optional verfügbar
Suitable for a wide range of canisters. Collect liquid in case of a leakage. The SCAT collection trays prevent the uncontrolled spread of hazardous liquids in the event of damage to a disposal container. The HDPE-EC conductive tray also prevents the build-up of static charge, which prevents the ignition of explosive substances.
Dokumente
GHS Poster Important Lab and HPLC Safety Guidelines
Anwendungshinweise
Spezifikationen
- Typ:Nicht leitfähig, ohne Sockeleinsatz
- Außen B×T×H:340×465×210 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Collecting tray, PEDH material
- Seq:02
- Innen B×T×H:290×385×200 mm