AuftragsverfolgungKontakt
Politainer
Politainer, 10 L, Natur, S60/61, UN-Y-Zulassung in Kombination mit Box, 228×228×228 mm
Artikelnr. SCTV107332
Anbieter:   S.C.A.T.
Politainer
Artikelnr. SCTV107332
Anbieter:  S.C.A.T.
Politainer
Politainer
Politainer, 10 L, Natur, S60/61, UN-Y-Zulassung in Kombination mit Box, 228×228×228 mm
Preis
12,08 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
SCAT Politainer - auch Faltkanister genannt - sind eine Kombination aus einem flexiblen Kunststoffbeutel und einem stabilen UN-zugelassenen Außenkarton. Die Lagerung im ungefüllten Zustand ist auf kleinstem Raum möglich und nach der Befüllung ist eine sichere Lagerung oder Transport gewährleistet.
  • Aus LDPE und EVA-Copolymer für optimalen Schutz gegen flüchtige Lösungsmittel
  • Mit den häufig verwendeten Gewinden GL38 und S60/61 und mit einem Volumen von 5, 10 und 20 L erhältlich
SCAT Politainers sind eine ideale Möglichkeit, auch bei beengten Platzverhältnissen nicht auf eine sichere Aufbewahrung verzichten zu müssen.
 : Die passenden Boxen mit UN-Y-Zulassung finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Spezifikationen
  • Gewinde:
    S60/61
  • Typ:
    UN-Y-Zulassung in Kombination mit Box
  • Kapazität:
    10 L
  • Farbe:
    Natur
  • Bezeichnung:
    Politainer
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    228×228×228 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SCTV107338
    Gewinde-Adapter, PTFE, GL 38 auf GL 45
    Faltbarer Politainer mit GL 38
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 65,87 €