Politainer
Product Details & Documents
SCAT Politainer - auch Faltkanister genannt - sind eine Kombination aus einem flexiblen Kunststoffbeutel und einem stabilen UN-zugelassenen Außenkarton. Die Lagerung im ungefüllten Zustand ist auf kleinstem Raum möglich und nach der Befüllung ist eine sichere Lagerung oder Transport gewährleistet.
- Aus LDPE und EVA-Copolymer für optimalen Schutz gegen flüchtige Lösungsmittel
- Mit den häufig verwendeten Gewinden GL38 und S60/61 und mit einem Volumen von 5, 10 und 20 L erhältlich
SCAT Politainers sind eine ideale Möglichkeit, auch bei beengten Platzverhältnissen nicht auf eine sichere Aufbewahrung verzichten zu müssen.
Ordering information: Die passenden Boxen mit UN-Y-Zulassung finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
Documents
GHS Poster Important Lab and HPLC Safety Guidelines
Application Notes
TDS Canisters Overview
Datasheet
Specifications
- Gewinde:GL 38
- Typ:UN-Y-Zulassung in Kombination mit Box
- Kapazität:10 L
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Politainer
- Seq:02
- B×T×H:228×228×228 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungFürAvailabilityPrice
- SCTV107338Gewinde-Adapter, PTFE, GL 38 auf GL 45Faltbarer Politainer mit GL 38Log in for availability1 * 1 ST - 65,87 €