VWR®, Quantitative Filterpapiere
Product Details & Documents
424: Für die Filtration von Blei-, Eisen- und Silbersulfid, Alkalicarbonat, Bleichromat, Arsen, Antimon, Cadmium und Lebensmitteln. Bestimmung des Sandgehalts in Milchprodukten. Bestimmung der Weiße in Papier und Zellstoff (Papierfabrik).
434: Analyse von sehr feinen Präzipitaten, wie z. B. Bleidioxid, Calciumfluorid, Nickelsulfid, Zinksulfid, kaltes Bariumsulfat und Kupferoxid. Bestimmung von unlöslichen Verunreinigungen in Fetten, tierischen und pflanzlichen Ölen.
454: Retention von Zirconiumhydroxid, Aluminiumhydroxid, Kobaltsulfid und anderen groben oder gelatineartigen Präzipitaten.
474: Geeignet für allgemeine quantitative Analysen und die Filtration von Aluminiumphosphat, Zinkammoniumphosphat und Silberchromat.
Spezifikationen
- Sorte:434
- Seq:10
- Größe:125 mm
- Cat. No.:516-0273
- Min. Porengröße:9 µm
- Filtriergeschwindigkeit:2500 s (Herzberg)
- Max. Porengröße:20 µm
- Partikelretention:2 - 3 µm
- Stärke:0,14 mm
- Trockenberst-Widerstand:18 psi
- Gewicht:84 g/m²
- Berstwiderstand, nass:3,5 psi