AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Phasentrennpapier, Sorte 511
VWR®, Phasentrennpapier, Sorte 511
511, 185 mm
Catalog # 516-0315
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Phasentrennpapier, Sorte 511
Catalog # 516-0315
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Phasentrennpapier, Sorte 511
VWR®, Phasentrennpapier, Sorte 511
511, 185 mm
Price
103,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Hydrophobes Filterpapier für die Trennung wässriger und organischer Lösungen.
  • Usable as a disposable separating funnel
Paper is impregnated with a special silicon coating which makes the paper water-repellent for facilitating the separation of water and solvents.
Documents
Specifications
  • Sorte:
    511
  • Größe:
    185 mm
  • Cat. No.:
    516-0315
  • Filtriergeschwindigkeit:
    200 s (Herzberg)
  • Stärke:
    0,2 mm
  • Gewicht:
    85 g/m²